Merck
06-1036
Przeciwciało anty-March5
serum, from rabbit
Synonim(y):
związane z błoną białko palca pierścieniowego (C3HC4) 5, związane z błoną białko palca pierścieniowego 5, białko palca pierścieniowego 153, ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 MARCH5, mitochondrialna ligaza ubikwitynowa, związane z błoną białko RING-CH V
Wybierz wielkość
100 μL
1990,00 zł
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 marca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2517
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
6
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MARCHF5(54708)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB4502267WH0054708M6HPA014597
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3C3, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MARCHF5(54708)
Gene Information
human ... MARH5(54708)
Gene Information
human ... MARCH5(54708)
Gene Information
human ... MARCH8(220972)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
General description
Związane z błoną białko RING-CH 5 (March5), znane również jako NKP66, jest uważane za mitochondrialną ligazę ubikwityny, która jest zlokalizowana na błonie mitochondrialnej. March5 posiada motyw Plant Homeo-Domain (PHD), który jest niezbędny do działania ligazy ubikwityny E3. Uważa się również, że MARCH 5 ma cztery domeny transmembranowe. March5 jest związany z rozszczepieniem i podziałem mitochondriów. March5 wydaje się również pełnić rolę obronną przed dysfunkcją mitochondriów poprzez interakcję ze zmutowaną dysmutazą ponadtlenkową 1 (mSOD1) i zapobieganie powodowaniu uszkodzeń przez mSOD1. Uszkodzenie mSOD1 zostało powiązane z początkiem i progresją stwardnienia zanikowego bocznego.
~52 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu March5.
.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta przez niezależne laboratorium w IC. (Korfali, N., et al. (2010). Mol Cell Proteomics. 9:2571-2585.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Przeciwciało anty-March5 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania March5, znanego również jako białko RING 5 związane z błoną i zostało zatwierdzone w WB, ICC.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HL-60
Evaluated by Western Blot in HL-60 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected March5 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Manuel D Haschka et al.
Cell death and differentiation, 27(8), 2297-2312 (2020-02-06)
Cells experiencing delays in mitotic progression are prone to undergo apoptosis unless they can exit mitosis before proapoptotic factors reach a critical threshold. Microtubule targeting agents (MTAs) arrest cells in mitosis and induce apoptotic cell death engaging the BCL2 network.
Seiji Arai et al.
eLife, 9 (2020-06-03)
MCL1 has critical antiapoptotic functions and its levels are tightly regulated by ubiquitylation and degradation, but mechanisms that drive this degradation, particularly in solid tumors, remain to be established. We show here in prostate cancer cells that increased NOXA, mediated
Esmee Vringer et al.
The EMBO journal, 43(6), 904-930 (2024-02-10)
Mitochondrial outer membrane permeabilisation (MOMP) is often essential for apoptosis, by enabling cytochrome c release that leads to caspase activation and rapid cell death. Recently, MOMP has been shown to be inherently pro-inflammatory with emerging cellular roles, including its ability
Alban Ordureau et al.
Molecular cell, 77(5), 1124-1142 (2020-03-07)
The ubiquitin ligase Parkin, protein kinase PINK1, USP30 deubiquitylase, and p97 segregase function together to regulate turnover of damaged mitochondria via mitophagy, but our mechanistic understanding in neurons is limited. Here, we combine induced neurons (iNeurons) derived from embryonic stem
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-103604053252750175