Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
726,00 zł
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
feature
subdivision 0.05 mL
manufacturer/tradename
BRAND 12487
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
L
~800 mm
volume
25 mL
General description
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) | description volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) | description volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) |
| volume measuring range 25 mL, accuracy: ±0.03 mL | volume measuring range 10 mL, accuracy: ±0.02 mL | volume measuring range 50 mL, accuracy: ±0.05 mL |
| volume 25 mL | volume 10 mL | volume 50 mL |
| material clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) | material clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) | material clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle) |
| feature subdivision 0.05 mL | feature subdivision 0.02 mL | feature subdivision 0.1 mL |
| L ~800 mm | L ~800 mm | L ~800 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 12487 | manufacturer/tradename BRAND 12484 | manufacturer/tradename BRAND 13848 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?