TRD3D0019
Fusion PLA 3D Printing Filament
red race, diam. 1.75 mm
Wybierz wielkość
159,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
159,00 zł
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
750 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
- Opracowany specjalnie z myślą o długotrwałych wydrukach
- Specjalna formuła zapobiega zatykaniu się dyszy
- Bezzapachowy skład i niski poziom odkształceń
- Koniec problemów z wycofywaniem przy dużych prędkościach
Właściwości materiału
- Gęstość: 1,24 g/cm3
- Moduł rozciągania: 65,5 Mpa
- Temperatura Vicata: 55-60 °C
- Temperatura topnienia: 144 °C
Zastosowanie
- Temperatura ekstrudera (dyszy): 190 +/-10 °C
- Temperatura stołu: niska do 70 °C
- Prędkość druku: 60-80 mm/s
- Wentylator: 50-100
- Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
- Materiały płyty: szkło, niebieska taśma itp.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)