Kluczowe dokumenty
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
Wybierz wielkość
1 EA
479,00 zł
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
479,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS14/20
śr. wewn. × śr. zewn.
10 mm × 12 mm
dł. efektywna
190 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Inne uwagi
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)