Kluczowe dokumenty
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
Wybierz wielkość
1 EA
21 090,00 zł
21 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
21 090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
21 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
Joints: ST/NS29/42 (2)
śr. wewn. × śr. zewn.
28 mm × 64 mm
rozmiar kolumny
~495 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)