Z510351
Vigreux distilling column
bottom joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
40161600
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS bottom14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)