Kluczowe dokumenty
Z413240
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 150 mm
Wybierz wielkość
1 EA
471,80 zł
471,80 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
471,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
471,80 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS24/40
śr. wewn. × śr. zewn.
19 mm × 22 mm
dł. efektywna
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Na zdjęciu wersja z płaszczem.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)