Kluczowe dokumenty
Z173517
Sigma-Aldrich
1143 posrebrzana kolumna miechowa
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
5660,00 zł
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Długość
280 mm
śr. zewn.
65 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1