Kluczowe dokumenty
Z115142
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Synonim(y):
Szklane fiolki z zakrętką V-Vials
Wybierz wielkość
12 EA
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
śr. × wys.
20 mm × 50 mm
pojemność
3 mL
dopasowywanie
20-400 thread
Opis ogólny
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Przypis
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)