Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.43
eCl@ss:
32100101
Material:
PTFE , triangular PTFE-coated
Packaging:
pkg of 6 ea
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE , triangular PTFE-coated
packaging
pkg of 6 ea
compatibility
for use with For 3.0-5.0mL vessels
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with For 3.0-5.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE | description for use with For 0.1-2.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE | description L × diam. 30 mm × 8 mm | description PTFE, Smooth, diam. × L 35 mm × 8 mm, pkg of 10 ea, white |
| material PTFE , triangular PTFE-coated | material PTFE , triangular PTFE-coated | material round white PTFE stir bar(s), octagonal , (with Pivot ring) | material PTFE |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pkg of 10 ea |
| compatibility for use with For 3.0-5.0mL vessels | compatibility for use with For 0.1-2.0mL vessels | compatibility - | compatibility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnetic Stir Bar
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?