BR136225
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 300 mm × 8 mm
Synonim(y):
PTFE, Stirring rods
Wybierz wielkość
71,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
71,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE (with spatulate ends)
opis
with spatulate ends
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 136225
dł. × śr.
300 mm × 8 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)