Składa się z ekstraktora, skraplacza Allihn, kolby Erlenmeyera o pojemności 25 ml, dwóch przyłączy Wheaton, dwóch przyłączy węży i szklanej gilzy ekstrakcyjnej.
Cechy i korzyści
Służy do ciągłej ekstrakcji analitów z ciała stałego do rozpuszczalnika organicznego.
Połączenie 1292 eliminuje potrzebę stosowania haków, sprężyn i zatrzasków typowych dla standardowych konstrukcji złączy uziemiających.
Gdy kolba zawierająca rozpuszczalnik jest podgrzewana, opary unoszą się w większej rurze zewnętrznej, wchodzą do chłodzonego wodą skraplacza i skraplają się.
Gdy poziom cieczy w ekstraktorze osiągnie górną krawędź wygiętej rurki, działanie syfonu powoduje powrót wzbogaconego ekstraktem rozpuszczalnika do kolby.
Części zwilżane są wykonane z niskoekstrakcyjnego szkła borokrzemianowego 1292 33 zgodnego z wymaganiami normy ASTM E 438 typ I, klasa A lub z PTFE.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)