Kluczowe dokumenty
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
Wybierz wielkość
1 EA
20 180,00 zł
20 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
20 180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
20 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
C
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 681030
wys. całkowita
82 in.
pojemność ekstraktora
5 L
pojemność kolby
12 L
naparstek śr. wewn. × dł.
110 mm × 300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W komplecie ze skraplaczem bańkowym i jedną kolbą. Szybkość cyklu można podwoić w porównaniu z konwencjonalnymi ekstraktorami. Wszystkie złącza są wymienne. Rozmiar C jest dostarczany z adapterem Z218871 do podłączenia złącza ekstraktora XL i skraplacza. Gigantyczne gilzy należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)