Przejdź do
64825
Soxhlet Extraction Apparatus
size medium
Synonim(y):
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, MEDIUM, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
medium
Quality Segment
joint
joint ST/NS extractor bottom, joint ST/NS extractor top
extractor I.D.
38 mm
extractor volume
85 mL
flask volume
250 mL
application(s)
food and beverages
General description
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6482464818Z218774
Supelco
Supelco
64818
Extractor
description
size medium
description
size small
description
size small
description
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
extractor volume
85 mL
extractor volume
50 mL
extractor volume
-
extractor volume
-
flask volume
250 mL
flask volume
125 mL
flask volume
-
flask volume
-
extractor I.D.
38 mm
extractor I.D.
30 mm
extractor I.D.
-
extractor I.D.
-
size
medium
size
small
size
small
size
C
joint
joint ST/NS extractor bottom, joint ST/NS extractor top
joint
joint ST/NS extractor top joint, joint ST/NS extractor bottom joint
joint
-
joint
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soxhlet Extraction Apparatus
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)