Przejdź do
64824
Soxhlet Extraction Apparatus
size small
Synonim(y):
COMPLETE SOXHLET EXTRACTOR, SMALL, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
small
Quality Segment
joint
joint ST/NS extractor bottom joint, joint ST/NS extractor top joint
extractor I.D.
30 mm
extractor volume
50 mL
flask volume
125 mL
application(s)
food and beverages
General description
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z556165WHA10371011
description
size small
description
extractor capacity 50 mL
description
603G glass fiber thimble 22 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
extractor volume
50 mL
extractor volume
-
extractor volume
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
extractor I.D.
30 mm
extractor I.D.
-
extractor I.D.
-
joint
joint ST/NS extractor top joint, joint ST/NS extractor bottom joint
joint
-
joint
-
size
small
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soxhlet Extraction Apparatus
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)