Kluczowe dokumenty
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
Wybierz wielkość
1 EA
2880,00 zł
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność ekstraktora
145 mL
pojemność kolby
300 mL
naparstek śr. wewn. × wys.
33 mm × 94 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Urządzenie zawiera korpus ekstraktora, skraplacz i kolbę.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)