Kluczowe dokumenty
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 25 mL
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)