Kluczowe dokumenty
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
Synonim(y):
torebka ziploc, torebki ziploc
Wybierz wielkość
1 PKG
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
214,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
Opis ogólny
Te wytrzymałe torby zapewniają wygodne przechowywanie i ochronę kart oszczędzających białko, zapewniając bezpieczną obsługę i transport w środowiskach laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
  • 4" x 6"
  • 100EA
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)