WHA2600100A
Whatman® indicator papers
pH Indicators, Standard Full Range, 1.0 to 14.0 range
Synonim(y):
dokumenty ph, dokumenty testowe ph, papier testowy ph
Wybierz wielkość
106,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
106,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
pH Indicators, Standard Full Range, 1.0 to 14.0 range
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2600-100A
Whatman Article No. 28418884 (US reference)
szer. × dł.
7 mm × 5 m
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Paski wskaźnikowe pH typu CF (system barwników)
Pojedyncze plastikowe paski nośne zawierają cztery różne segmenty impregnowanych barwnikiem papierków wskaźnikowych pH. Wynikająca z tego kombinacja różnic kolorystycznych daje niezwykle wyraźną i dokładną wizualną wartość pH. Wszystkie barwniki są chemicznie związane z papierem i nie mogą przedostać się do roztworu, co zapobiega zanieczyszczeniu próbki i wynikającym z tego anomaliom w odczytach pH.
Paski wskaźnikowe pH typu CS (zintegrowany wykres porównawczy ) Każdy pasek testowy pH ma centralny segment barwnika wskaźnikowego i, wydrukowanych obok, osiem lub więcej różnych segmentów kolorystycznych oznaczonych odpowiednimi wartościami pH w celu dopasowania. Wartość testu pH można odczytać poprzez bezpośrednie porównanie koloru paska testowego pH ze zintegrowanymi paskami kolorów. Paski wskaźnikowe pH ze zintegrowanymi paskami porównawczymi doskonale nadają się do kolorowych roztworów, dzięki czemu wszelkie zmiany koloru papieru są automatycznie pomijane.
Dozowniki pasków wskaźnikowych pH typu TC (potrójny pasek kolorów) Pasek testowy pH ma trzy oddzielne paski kolorów barwnika wskaźnikowego. Jest dostarczany w rolce w wygodnym dozowniku, który pomaga chronić papier wskaźnikowy przed oparami lub aerozolami, które mogą zmienić kolor papieru. Indywidualna kombinacja zmiany koloru wynikająca z każdego testu jest porównywana z kolorową tabelą porównawczą wydrukowaną na dozowniku w celu szybkiego i dokładnego testowania pH.
Dozowniki pasków wskaźnikowych pH typu SR (standardowy zakres)
Pełny zakres, w tym niektóre wąskie zakresy papierków wskaźnikowych pH, jest dostępny w wygodnym dozowniku.
Książeczki z paskami wskaźnikowymi pH
Format książeczki jest wygodny do szybkiego i ekonomicznego testowania pH, szczególnie do użytku edukacyjnego.
Cechy i korzyści
- Natychmiastowe odczyty pH
- Dokładność w szerokim zakresie rutynowych testów pH
- Wygoda i przenośność do użytku w terenie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)