Kluczowe dokumenty
WHA2600601
Whatman® indicator papers
Acid Alkali Test Papers, Litmus Blue
Synonim(y):
dokumenty ph, dokumenty testowe ph, papier testowy ph
Wybierz wielkość
1 PKG
518,00 zł
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
518,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Acid Alkali Test Papers, Litmus Blue
opakowanie
pkg of 10 ea (10 books of 20 strips)
producent / nazwa handlowa
Whatman 2600-601
Whatman Article No. 28418894 (US reference)
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Niebieski i czerwony papierek lakmusowy oraz paski fenoftaleiny to testy z mieszanką wskaźników przeznaczone do szybkiego, dokładnego i niezawodnego testowania roztworów pH.
Uniwersalne wskaźniki
Papierki lakmusowe Cytiva są impregnowane mieszaniną wskaźników pH. W kontakcie z próbką przybierają one kolor specyficzny dla pH próbki. Wygoda korzystania z papierków wskaźnikowych do szybkiego określania wartości pH ma wiele zastosowań w laboratoriach i przemyśle.
  • Czerwony papierek lakmusowy zmienia kolor na niebieski w roztworach alkalicznych
  • Niebieski papierek lakmusowy zmienia kolor na czerwony w roztworach kwaśnych
  • Paski fenoloftaleiny są bezbarwne w roztworach kwaśnych i różowe w roztworach zasadowych.
Niebieskie i czerwone papierki lakmusowe
Te łatwe w użyciu papierki testowe ułatwiają przeprowadzenie ogólnego testu na odczyn kwaśny lub zasadowy. Zmiana koloru następuje przy pH od 5 do 8. Niebieskie i czerwone papierki lakmusowe są szczególnie polecane do użytku edukacyjnego.
Papierki fen oloftaleinowe
Biały papierek fenoloftaleinowy zmienia kolor na różowy przy pH 8,3 i staje się czerwony przy pH 10. Te paski wskaźnikowe pH są przydatne do określania punktu neutralizacji w reakcjach słabych kwasów z mocnymi zasadami.
Cechy i korzyści
  • Natychmiastowe odczyty pH
  • Wskaźnik mieszany
  • Dokładny w szerokim zakresie rutynowych testów pH
  • Wygodny i przenośny do użytku w terenie
  • Wybór niebieskich i czerwonych papierków lakmusowych lub pasków fenoloftaleiny
  • Zmiana koloru w roztworach pH w zakresie od około 5 do 8
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)