Kluczowe dokumenty
WHA10360300
Whatman® indicator papers
Indicator paper, Litmus blue pH 8-5
Synonim(y):
niebieski lakmus, papier wskaźnikowy, papierek lakmusowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
Właściwości
Indicator paper, Litmus blue pH 8-5
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10360300
Whatman Article No. 28414737 (US reference)
szer. × dł.
10 mm × 75 mm
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Niebieski i czerwony papierek lakmusowy oraz paski fenoftaleiny to testy z mieszanką wskaźników przeznaczone do szybkiego, dokładnego i niezawodnego testowania roztworów pH.
Uniwersalne wskaźniki
Papierki lakmusowe Cytiva są impregnowane mieszaniną wskaźników pH. W kontakcie z próbką przybierają one kolor specyficzny dla pH próbki. Wygoda korzystania z papierków wskaźnikowych do szybkiego określania wartości pH ma wiele zastosowań w laboratoriach i przemyśle.
  • Czerwony papierek lakmusowy zmienia kolor na niebieski w roztworach alkalicznych
  • Niebieski papierek lakmusowy zmienia kolor na czerwony w roztworach kwaśnych
  • Paski fenoloftaleiny są bezbarwne w roztworach kwaśnych i różowe w roztworach zasadowych.
Niebieskie i czerwone papierki lakmusowe
Te łatwe w użyciu papierki testowe ułatwiają przeprowadzenie ogólnego testu na odczyn kwaśny lub zasadowy. Zmiana koloru następuje przy pH od 5 do 8. Niebieskie i czerwone papierki lakmusowe są szczególnie polecane do użytku edukacyjnego.
Papierki fen oloftaleinowe
Biały papierek fenoloftaleinowy zmienia kolor na różowy przy pH 8,3 i staje się czerwony przy pH 10. Te paski wskaźnikowe pH są przydatne do określania punktu neutralizacji w reakcjach słabych kwasów z mocnymi zasadami.
Cechy i korzyści
  • Natychmiastowe odczyty pH
  • Wskaźnik mieszany
  • Dokładny w szerokim zakresie rutynowych testów pH
  • Wygodny i przenośny do użytku w terenie
  • Wybór niebieskich i czerwonych papierków lakmusowych lub pasków fenoloftaleiny
  • Zmiana koloru w roztworach pH w zakresie od około 5 do 8
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)