WHA2600202A
Whatman® indicator papers
Acid alkali, reel, Litmus Red
Synonim(y):
Z753297
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 2600-202A
Whatman Article No. 28418890 (US reference)
dł. × szerokość
5 m × 7 mm
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Uniwersalne wskaźniki
Papierki lakmusowe Cytiva są impregnowane mieszaniną wskaźników pH. W kontakcie z próbką przybierają one kolor specyficzny dla pH próbki. Wygoda korzystania z papierków wskaźnikowych do szybkiego określania wartości pH ma wiele zastosowań w laboratoriach i przemyśle.
- Czerwony papierek lakmusowy zmienia kolor na niebieski w roztworach alkalicznych
- Niebieski papierek lakmusowy zmienia kolor na czerwony w roztworach kwaśnych
- Paski fenoloftaleiny są bezbarwne w roztworach kwaśnych i różowe w roztworach zasadowych.
Te łatwe w użyciu papierki testowe ułatwiają przeprowadzenie ogólnego testu na odczyn kwaśny lub zasadowy. Zmiana koloru następuje przy pH od 5 do 8. Niebieskie i czerwone papierki lakmusowe są szczególnie polecane do użytku edukacyjnego.
Papierki fenoloftaleinowe
Biały papierek fenoloftaleinowy zmienia kolor na różowy przy pH 8,3 i staje się czerwony przy pH 10. Te paski wskaźnikowe pH są przydatne do określania punktu neutralizacji w reakcjach słabych kwasów z mocnymi zasadami.
Cechy i korzyści
- Natychmiastowe odczyty pH
- Wskaźnik mieszany
- Dokładny w szerokim zakresie rutynowych testów pH
- Wygodny i przenośny do użytku w terenie
- Wybór niebieskich i czerwonych papierków lakmusowych lub pasków fenoloftaleiny
- Zmiana koloru w roztworach pH w zakresie od około 5 do 8
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)