Kluczowe dokumenty
W779865
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
99%, FG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]/D 5.7 to 6.8° (Ph. Eur. (2.2.7))
zanieczyszczenia
≤10 ppm heavy metals (Ph. Eur. (2.4.8))
≤200 ppm ammonium (Ph. Eur. (2.4.1))
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (Ph. Eur. (2.2.14))
strata
8-12% loss on drying
ślady kationów
As: ≤1 ppm (Ph. Eur. (2.4.2))
Pb: ≤5 ppm
przydatność
clear, colorless for appearance of solution (Ph. Eur. (2.2.1))
positive for identity (Ph. Eur. (2.2.24))
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)