W520608
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran solution
in diethyl phthalate
Synonim(y):
HHCB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
stężenie
48-52% in diethyl phthalate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5215 (lit.)
tw
304 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; sweet
ciąg SMILES
CC(C(C)C1(C)C)(C)C2=C1C=C(C(C)OCC3)C3=C2
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)