Merck
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
Wybierz wielkość
W466620-SAMPLE-K
151,00 zł
100 G
416,00 zł
1 KG
2650,00 zł
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
W466620-SAMPLE-K
151,00 zł
100 G
416,00 zł
1 KG
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer FEMA:
4666
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
Numer Flavisa:
02.129
NACRES:
NA.05
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
FG
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; woody; spicy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)