Merck
W399817
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
greener alternative
natural, 99%, FG
Synonim(y):
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol
Wybierz wielkość
W399817-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
404,00 zł
1 KG
1260,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W399817-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
404,00 zł
1 KG
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Numer FEMA:
3998
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.076
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
99%
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
10 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
alcohol; whiskey; wine-like
ciąg SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Zastosowanie
  • Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
108.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marianthi Karali et al.
PloS one, 6(7), e22166-e22166 (2011-08-06)
Gene transfer using adeno-associated viral (AAV) vectors has been successfully applied in the retina for the treatment of inherited retinal dystrophies. Recently, microRNAs have been exploited to fine-tune transgene expression improving therapeutic outcomes. Here we evaluated the ability of retinal-expressed
Marilyn C Erickson et al.
Journal of food protection, 78(12), 2156-2169 (2015-11-29)
Microbial spoilage of salmon occurs during extended refrigerated storage and is often accompanied by unpleasant aromas. When spoilage is detected, it is assumed that consumers will reject the product for consumption. Because sensory panels of trained individuals or consumers are
Xi Zhang et al.
PloS one, 9(12), e114845-e114845 (2014-12-23)
The objective of this research was to determine the effect of sugar or fatty acid in sugar ester compounds on the surface-active properties and antimicrobial activities of these compounds. Disaccharides of medium-chain fatty acid monoesters were synthesized through transesterifications by
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage
Margaux Cameleyre et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(44), 9777-9788 (2015-11-04)
This study focused on the impact of five higher alcohols on the perception of fruity aroma in red wines. Various aromatic reconstitutions were prepared, consisting of 13 ethyl esters and acetates and 5 higher alcohols, all at the average concentrations