Merck
W398403
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
≥97%, FG
Synonim(y):
p-Hydroxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
W398403-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
1010,00 zł
5 KG
3310,00 zł
10 KG
4500,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W398403-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
1010,00 zł
5 KG
3310,00 zł
10 KG
4500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer FEMA:
3984
Beilstein:
471352
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.047
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥97%
mp
112-116 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
almond; balsamic; nutty; sweet
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Klucz InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroxybenzaldehyde occurs naturally in vanilla beans and is one of the keys contributors to the vanilla flavor.[1]
Zastosowanie
  • Dual action of benzaldehydes: Inhibiting quorum sensing and enhancing antibiotic efficacy for controlling Pseudomonas aeruginosa biofilms.: This paper highlights the dual functionality of benzaldehyde derivatives in inhibiting bacterial communication and boosting antibiotic efficiency, offering promising strategies against biofilm-associated infections (Borges A et al., 2024).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Unusual 4-hydroxybenzaldehyde synthase activity from tissue cultures of the vanilla orchid Vanilla planifolia.
Podstolski A, et al.
Phytochemistry, 61(6), 611-620 (2002)
Huan Wen et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(1), 166-173 (2007-06-19)
A series of helicid analogues were prepared and evaluated in vitro for the cholinesterase (AChE and BuChE) inhibitory activities via UV spectroscopy. The results indicated that compounds 5, 6d and 8 exhibited potent AChE inhibitory activities with IC(50) values of
Sunmin Park et al.
European journal of nutrition, 50(2), 107-118 (2010-06-26)
Insulin resistance is a common symptom of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes and hyperlipidemia. We investigated whether Gastrodia elata Blume water extract(GEB), containing phenolic compounds, had a beneficial action on insulin resistance in male Sprague-Dawley rats fed
Nadja Schultz-Jensen et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 165(3-4), 1010-1023 (2011-07-06)
The potential of wheat straw for ethanol production after pretreatment with O(3) generated in a plasma at atmospheric pressure and room temperature followed by fermentation was investigated. We found that cellulose and hemicellulose remained unaltered after ozonisation and a subsequent
Wei Yi et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(2), 639-646 (2009-11-26)
A series of novel 4-hydroxybenzaldehyde derivatives were synthesized and their inhibitory effects on the diphenolase activity of mushroom tyrosinase were investigated. Most of target compounds had more potent inhibitory activities than the parent compound 4-hydroxybenzaldehyde (IC(50)=1.22 mM). Interestingly, compound 3c