Merck
W382604
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
mixture of isomers, ≥97%, FG
Synonim(y):
1,4-Dithiane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde dimer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.24
Numer FEMA:
3826
Beilstein:
104402
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.134
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥97%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
bread; meaty; sulfurous; tomato
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1CSC(O)CS1
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dihydroksy-1,4-ditian jest związkiem zawierającym siarkę, który według doniesień wykazuje działanie hamujące wzrost korzeni niektórych gatunków Brassica.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Inamori et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 38(1), 243-245 (1990-01-01)
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane (I) and its derivatives (II-IV) showed rather marked inhibitory activities on the growth of the roots of two plant species. All compounds tested had phytogrowth-inhibitory activities. These compounds markedly inhibited the growth of the two plant species at the