Przejdź do
D3511
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥99%
Synonim(y):
trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, Oxidized DTT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
238-047-6
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
greener alternative product score
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
130-132 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane (oxidized dtt) is an intramolecular disulfide form of dithiothreitol. It is a strong reducing agent with an ability to elicit a molecular stress response by activating the stress-responsive genes.
Other Notes
Oxidized form of dithiothreitol (DTT).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
638080226491154393
description
≥99%
description
98%
description
technical grade
description
99%
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
130-132 °C (lit.)
mp
148-151 °C (lit.)
mp
-
mp
56-59 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)