Merck
W379905
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxybenzene
≥99%, FG
Synonim(y):
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
Wybierz wielkość
W379905-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
331,00 zł
5 KG
1810,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W379905-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
331,00 zł
5 KG
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer FEMA:
3799
Beilstein:
1364621
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10320
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.062
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; clove; spicy; vanilla
ciąg SMILES
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Umma Salma Jhumur et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1164-1170 (2006-12-14)
Flower odors are important signals for chemical communication between plants and flower visitors. Here, we studied the naive responses of Culex pipiens pipiens biotype molestus Forskal 1775 (Diptera: Culicidae) to typical flower odors and assessed the learning capacity of mosquitoes
D Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 267(16), 11149-11155 (1992-06-05)
The present study characterizes the serial reactions of H2O2 with compounds I and II of lignin peroxidase isozyme H1. These two reactions constitute part of the pathway leading to formation of the oxy complex (compound III) from the ferric enzyme.
Yoshiya Inokuchi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(13), 4457-4462 (2012-02-23)
We report UV photodissociation (UVPD) and IR-UV double-resonance spectra of 1,2-dimethoxybenzene (DMB) complexes with alkali metal ions, M(+)·DMB (M = Li, Na, K, Rb, and Cs), in a cold, 22-pole ion trap. The UVPD spectrum of the Li(+) complex shows
Sandra Kreher et al.
Molecular microbiology, 78(1), 230-237 (2010-10-07)
The anaerobic cleavage of ether bonds of methoxylated substrates such as vanillate or veratrol in acetogenic bacteria is mediated by multi-component enzyme systems, the O-demethylases. Acetobacterium dehalogenans harbours different inducible O-demethylases with various substrate spectra. Two of these enzyme systems
Y Azuma et al.
Journal of dental research, 65(1), 53-56 (1986-01-01)
The mechanism of the anti-inflammatory action of phenolic compounds was examined using neutrophil chemotaxis. Chemotactic activity of guinea pig peritoneal neutrophils to N-formylmethionyl-leucylphenylalanine (FMLP) was suppressed in a concentration-dependent manner. The order of drug potency in inhibiting the neutrophil chemotaxis