Merck
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalactone
≥99%
Synonim(y):
mint lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Beilstein:
1343029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.036
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
klasa czystości:
Halal
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]20/D −35°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
ciąg SMILES
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Menthalactone occurs naturally in mint. It may be contributing to its analgesic activity.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 10%
Taste at 20 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Peppermint and penny royal oil, Mentha arvensis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)