Merck
W272507
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
Wybierz wielkość
W272507-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
451,00 zł
1 KG
1220,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W272507-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
451,00 zł
1 KG
1220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
2725
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2099
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.234
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
opis
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; waxy; fruity; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl trans-2-nonenoate is one of the volatile compounds identified in mango wine.[1]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of volatile compounds of mango wine.
Pino JA & Queris O.
Food Chemistry, 125(4), 1141-1146 (2011)
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit