Merck
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
Synonim(y):
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.23
Numer FEMA:
3588
Beilstein:
1071197
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11929
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.076
Aby zapytać o ten produkt W358800, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; sulfurous
ciąg SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)