Merck
W355305
Sigma-Aldrich
Isophorone
≥97%, FG
Synonim(y):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Wybierz wielkość
W355305-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
289,00 zł
5 KG
669,00 zł
20 KG
1510,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W355305-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
289,00 zł
5 KG
669,00 zł
20 KG
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer FEMA:
3553
Beilstein:
1280721
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4011
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.126
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
4.77 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
864 °F
granice wybuchowości
3.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Klucz InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 30 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Burley tobacco, cranberry, macadamia nuts, peas, roasted filbert, saffron, wine and osmanthus.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mourad Daoubi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(15), 6035-6039 (2005-07-21)
Diisophorone (1) was tested against two strains of the necrotrophic plant pathogen Botrytis cinerea. Fungal sensitivity varied according to the strain. B. cinera 2100 was more sensitive than B. cinereaUCA992: its mycelial growth was significantly inhibited at concentrations of 50
J L O'Donoghue et al.
Mutation research, 206(2), 149-161 (1988-10-01)
3 ketone solvents (methyl ethyl ketone (MEK), methyl isobutyl ketone (MiBK), and isophorone) were tested for potential genotoxicity. The assays of MEK and MiBK included the Salmonella/microsome (Ames) assay, L5178Y/TK+/- mouse lymphoma (ML) assay, BALB/3T3 cell transformation (CT) assay, unscheduled
Bojidarka B Ivanova
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(5), 1035-1040 (2006-07-11)
Possibilities of linear-dichroic infrared (IR-LD) spectroscopy based on oriented solid samples as suspension in nematic liquid crystal have been applied for detailed experimental IR-band assignment and structural information of 2-[5,5-dimethyl-3-(2-phenyl-vinil)-cyclohex-2-enylidene]-malononitrile, 2-[5,5-dimethyl-3-[2-(2-methoxyphenyl)vinyl]cyclo-hex-2-enylidene]malononitrile and 2-[3-[2-(2,4-dimethoxyphenyl)vinyl]-5,5-dimethylcyclohex-2-enylidene]malononitrile. The data of last two compounds have
Errol V Mathias et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(3), 692-700 (2007-12-07)
Rf-IPDU-PEGs belong to a class of fluoroalkyl-ended poly(ethylene glycol) polymers (Rf-PEGs), where the IPDU (isophorone diurethane) functions as a linker to connect each end of the PEG chain to a fluoroalkyl group. The Rf-IPDU-PEGs form hydrogels in water with favorable
Hiroyuki Kataoka et al.
Journal of chromatography. A, 1155(1), 100-104 (2007-04-27)
A simple and sensitive method for the determination of isophorone in food samples was developed by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Isophorone was separated within 10 min by GC-MS using a DB-1 capillary column and