Merck
W270318
Sigma-Aldrich
Methyl 2-furoate
≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Numer FEMA:
2703
Beilstein:
111110
Numer WE:
Nr Rady Europy:
358
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.002
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl 2-furoate has been identified as one of the volatile flavor compounds in tequila, okra, berrycactus and black currant juice.
Zastosowanie
Methyl 2-furoate is a high-value compound, which finds applications in fine chemicals, fragrance, and flavor industries.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kinetic study of lipase-catalyzed esterification of furoic acid to methyl-2-furoate
Zhang Y, et al.
Biochemical Engineering Journal, 161, 107587-107587 (2020)
Effect of maturity stage and storage on flavor compounds and sensory description of berrycactus (Myrtillocactus geometrizans).
Alejandro Vazquez?Cruz M, et al.
Journal of Food Science, 77(4) (2012)
Influence of thermal treatment on black currant (Ribes nigrum L.) juice aroma.
Varming C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(25), 7628-7636 (2004)
Oxidative esterification of furfural by Au nanoparticles supported CMK-3 mesoporous catalysts
Radhakrishnan R, et al.
Applied Catalysis A: General, 545, 33-43 (2017)
Generation of Maillard compounds from inulin during the thermal processing of Agave tequilana Weber Var. azul.
Mancilla-Margalli NA & Lopez MG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(4), 806-812 (2002)