Merck
W352209
Sigma-Aldrich
2-Propylphenol
≥97%, FG
Synonim(y):
o-Propylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer FEMA:
3522
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11908
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.046
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; phenolic
ciąg SMILES
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C Jaspers et al.
Journal of bacteriology, 182(2), 405-417 (2000-01-12)
The regulation of 2-hydroxybiphenyl and 2,2'-dihydroxybiphenyl degradation in Pseudomonas azelaica is mediated by the regulatory gene, hbpR. The hbpR gene encodes a 63-kDa protein belonging to the NtrC family of prokaryotic transcriptional activators and having the highest homology to members
H P Kohler et al.
Applied and environmental microbiology, 59(3), 860-866 (1993-03-01)
A mutant of Pseudomonas sp. strain HBP1, originally isolated on 2-hydroxybiphenyl, was selected for the ability to grow on 2-propylphenol as the sole carbon and energy source. In the mutant strain, which was designated as Pseudomonas sp. strain HBP1 Prp
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following