Merck
W347108
Sigma-Aldrich
(−)-Ambroxide
≥99%
Synonim(y):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.39
Numer FEMA:
3471
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
woody; pine
pochodzenie biologiczne:
synthetic
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
woody; pine
ciąg SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
Klucz InChI
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be