Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
372,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description ≥95%, FCC, FG | description analytical standard | description natural (US), ≥95%, FG |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95% | assay ≥96% (GC) | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.844 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 78-80 °C/3 mmHg (lit.) | bp 78-80 °C/3 mmHg (lit.) | bp 78-80 °C/3 mmHg (lit.) | bp 231-232 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Decenal
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?