Merck
W344015
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer FEMA:
3440
Beilstein:
1700447
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11160
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.113
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
187-188 °C (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
leafy; herbaceous; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The