Kluczowe dokumenty
739286
1-Hexanethiol
99% (GC)
Synonim(y):
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
Wybierz wielkość
994,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
994,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)