Merck
W300500
Sigma-Aldrich
Sandalwood oil
natural
Wybierz wielkość
W300500-SAMPLE-K
224,00 zł
25 G
849,00 zł
100 G
3820,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W300500-SAMPLE-K
224,00 zł
25 G
849,00 zł
100 G
3820,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
3005
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
Santalum album l.
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; spicy; herbaceous; balsamic
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoying Zhang et al.
Frontiers in bioscience (Scholar edition), 3, 777-787 (2011-01-05)
Alpha-santalol, a naturally occurring terpenoid, has been shown to have chemopreventive effects on both 7, 12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA)-initiated and 12-O- tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)-promoted skin cancer development in CD-1 and SENCAR mice, and UVB-induced skin cancer developments in SKH-1 hairless mice in a
Gaye Kyle
Complementary therapies in clinical practice, 12(2), 148-155 (2006-05-02)
Results of the pilot study of the four counties randomised controlled trial to evaluate the effectiveness of aromatherapy massage with 1% Santalum album (Sandalwood) (group A) when compared with massage with Sweet Almond Carrier oil, (group B) or Sandalwood oil
Manjinder Kaur et al.
Carcinogenesis, 26(2), 369-380 (2004-11-06)
alpha-Santalol, an active component of sandalwood oil, has been studied in detail in recent years for its skin cancer preventive efficacy in murine models of skin carcinogenesis; however, the mechanism of its efficacy is not defined. Two major biological events
Manickam Paulpandi et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(3-4), 231-235 (2011-12-24)
The anti-influenza A/HK (H3N2) virus activity of β-santalol was evaluated in MDCK cells and investigated the effect of β-santalol on synthesis of viral mRNAs. β-Santalol was investigated for its antiviral activity against influenza A/HK (H3N2) virus using a cytopathic effect
George A Burdock et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46(2), 421-432 (2007-11-06)
Sandalwood (Santalum album L.) is a fragrant wood from which oil is derived for use in food and cosmetics. Sandalwood oil is used in the food industry as a flavor ingredient with a daily consumption of 0.0074 mg/kg. Over 100