Merck
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
Wybierz wielkość
W319503-SAMPLE
261,00 zł
100 G
529,00 zł
1 KG
2040,00 zł
5 KG
7850,00 zł
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W319503-SAMPLE
261,00 zł
100 G
529,00 zł
1 KG
2040,00 zł
5 KG
7850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer FEMA:
3195
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4177
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.055
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
jam; acidic; fruity; sour
ciąg SMILES
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Klucz InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)