Merck
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
Synonim(y):
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer FEMA:
3430
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2295
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.074
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; herbaceous; tomato
ciąg SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Klucz InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)