Merck
237604
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
97%
Synonim(y):
(4E)-4-heksen-1-ol, (E)-4-heksen-1-ol, trans-4-heksen-1-ol, trans-4-heksenol
Wybierz wielkość
5 G
467,00 zł
25 G
1530,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
467,00 zł
25 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Klucz InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Opis ogólny
4-Heksen-1-ol w reakcji z odczynnikiem NaIO4/NaHSO3 daje 2-(1-jodoetylo)tetrahydrofuran[1].
Zastosowanie
4-Heksen-1-ol został wykorzystany do przygotowania heks-4-enali[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of the most odour-active volatiles in different hop varieties by application of a comparative aroma extract dilution analysis.
Steinhaus M, et al.
European Food Research and Technology, 226(1-2), 45-55 (2007)