Merck
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer FEMA:
3391
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10921
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.066
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; nutty
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)