Merck
W319902
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal
≥96%, FG
Synonim(y):
cocoa hexenal
Wybierz wielkość
W319902-SAMPLE-K
220,00 zł
250 G
1010,00 zł
1 KG
2420,00 zł
5 KG
7380,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W319902-SAMPLE-K
220,00 zł
250 G
1010,00 zł
1 KG
2420,00 zł
5 KG
7380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH=C(C6H5)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer FEMA:
3199
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.099
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
bitter; chocolate; cocoa
ciąg SMILES
[H]C(C(C1=CC=CC=C1)=CCC(C)C)=O
InChI
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
YURDCJXYOLERLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Characterization of aroma active volatile components in roasted mullet roe.: This study identifies 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal as a key component contributing to the distinctive aroma profile of roasted mullet roe. This research provides insights into flavor science and the role of volatile compounds in food aroma, helping enhance product development in the food industry (Fang M et al., 2022).
  • A 90-day subchronic toxicity study of 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal in F344 rats.: This toxicological evaluation assesses the safety of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal, providing essential data for its use in various consumer products. Understanding its toxicological profile helps ensure safety in its application, crucial for regulatory approval and consumer safety (Ogawa K et al., 2021).
  • 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent gland secretion of male cave crickets, Troglophilus cavicola and T. neglectus (Ensifera: Rhaphidophoridae).: Describes the presence of 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal in the scent glands of cave crickets, suggesting its role in chemical communication and possibly in mating behavior. Such studies enhance our understanding of animal behavior and pheromone-based communication systems (Leis HJ et al., 1998).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alekandra Bojke et al.
Journal of microbiological methods, 169, 105835-105835 (2020-01-10)
In this study, a procedure was developed to determine aldehydes using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) followed by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (MS). The aldehydes selected for research had previously been identified in various species of insects. Minimal
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)