Merck
W321818
Sigma-Aldrich
trans-2-Pentenal
≥95%, FG
Synonim(y):
(E)-2-Pentenal, 2-Ethylacrylic aldehyde
Wybierz wielkość
W321818-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
285,00 zł
100 G
425,00 zł
1 KG
2200,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W321818-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
285,00 zł
100 G
425,00 zł
1 KG
2200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer FEMA:
3218
Beilstein:
1719742
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.102
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
bp
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; pungent
ciąg SMILES
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
trans-2-Pentenal is a flavor volatile found in tomato[1], virgin olive oil{11] and sardine.[2]
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of volatile flavor compounds of sardine (Sardinops melanostica) by solid phase microextraction.
Ganeko N, et al.
Journal of Food Science, 73(1) (2008)
Quantitative studies on origins of fresh tomato aroma volatiles.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 36(6), 1247-1250 (1988)
Cultivar influence on virgin olive (Olea europea L.) oil flavor based on aromatic compounds and sensorial profile
Tura D, et al.
Sci. Hortic., 118(2), 139-148 (2008)
M Grootveld et al.
The Journal of clinical investigation, 101(6), 1210-1218 (1998-04-29)
Thermal stressing of polyunsaturated fatty acid (PUFA)- rich culinary oils according to routine frying or cooking practices generates high levels of cytotoxic aldehydic products (predominantly trans-2-alkenals, trans,trans-alka-2,4-dienals, cis,trans-alka-2, 4-dienals, and n-alkanals), species arising from the fragmentation of conjugated hydroperoxydiene precursors.
Takashi Inoue et al.
Cellular and molecular neurobiology, 30(1), 35-41 (2009-07-02)
Trans-2-Pentenal (pentenal), an alpha,beta-unsaturated aldehyde, induces increases in [Ca(2+)](i) in cultured neonatal rat trigeminal ganglion (TG) neurons. Since all pentenal-sensitive neurons responded to a specific TRPA1 agonist, allyl isothiocyanate (AITC) and neurons from TRPA1 knockouts failed to respond to pentenal