Przejdź do
W321508
trans-2-Octenal
≥95%, stabilized, FG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
FEMA Number:
3215
Council of Europe no.:
663
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
5.190
EC Number:
219-833-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
fatty; green; herbaceous
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
Food allergen:
no known allergens
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥95%
contains
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
fatty; green; herbaceous
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChI key
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Application
trans-2-octenal is a volatile organic compound that has a nutty and fatty odor. It can be used as a flavoring agent in the food and cosmetic industries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
52464269956W435600
description
≥95%, stabilized, FG
description
analytical standard
description
technical grade, 94%
description
≥95%, stabilized
organoleptic
fatty; green; herbaceous
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
green
grade
FG, Fragrance grade, Kosher, Halal
grade
analytical standard
grade
technical grade
grade
Halal, Fragrance grade, Kosher
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
no known allergens
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
agency
follows IFRA guidelines
agency
-
agency
-
agency
follows IFRA guidelines
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Octenal
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)