Przejdź do zawartości
269255
trans-2-Pentenal
95%
Synonim(y):
2-Ethylacrylic aldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-414-1
Beilstein/REAXYS Number:
1719742
MDL number:
Assay:
95%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
bp
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
InChI key
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
General description
Trans-2-Pentenal (pentenal) is an α,β-unsaturated aldehyde that increases [Ca2+] in cultured neonatal rat trigeminal ganglion (TG) neurons. The gas-phase reactions of NO3 radicals with pentenal in pure N2, using a relative rate technique, was studied.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Pentenal
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)