Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
457,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
90-91 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
InChI key
NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95%, stabilized, FG | description 99% | description 95% |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.705 g/mL at 25 °C, 0.701 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| bp 90-91 °C/50 mmHg (lit.) | bp 90-91 °C/50 mmHg (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 80-81 °C/160 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.450 (lit.) | refractive index n20/D 1.450 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.), n20/D 1.405 | refractive index n20/D 1.440-1.446 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Heptenal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?